108006
Álcool benzílico
ReagentPlus®, ≥99%
Sinônimo(s):
Benzeno-metanol
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.7 (vs air)
pressão de vapor
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
817 °F
Lim. expl.
0.34-6.3 %
dilution
(for general lab use)
índice de refração
n20/D 1.539 (lit.)
p.e.
203-205 °C (lit.)
pf
−16-−13 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 33 g/L at 20 °C
densidade
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
chave InChI
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
213.8 °F - DIN 51758
Ponto de fulgor (°C)
101 °C - DIN 51758
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?