Documentos Principais
Z804363
Hellma® absorption cuvettes, Flow-through cells
Special Optical Glass, spectral range 320-2500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 30 μL
About This Item
Código UNSPSC:
41121813
NACRES:
SB.32
Materiais
optical glass
fabricante/nome comercial
Hellma 178.711-OS
Parâmetros
320-2500 nm spectral range
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
A × L × P
35 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
abertura A
8.5 mm
volume da câmara
30 μL
percurso óptico
10 mm
Descrição geral
2 polished windows; Compact, with 2 screw connectors M 6 x 1 and FEP tubes (outside diam. 1.9 mm, inside diam. 1.1 mm, 500 mm long)
2 windows polished aperture.
Informações legais
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)