Z804703
Hellma® absorption cuvettes, Flow-through cells
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 18 μL
About This Item
Código UNSPSC:
41121813
NACRES:
SB.32
Produtos recomendados
Materiais
Suprasil® quartz
fabricante/nome comercial
Hellma 178.712-QS
Parâmetros
200-2500 nm spectral range
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
A × L × P
35 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
abertura A
8.5 mm
volume da câmara
18 μL
percurso óptico
10 mm
Descrição geral
2 polished windows; Compact, with 2 screw connectors M 6 x 1 and FEP tubes (outside diam. 1.9 mm, inside diam. 1.1 mm, 500 mm long)
2 windows polished aperture.
Informações legais
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)