Key Documents
Z546445
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 2 mL, disc diam. 10 mm, porosity 4-8 μm
Sinônimo(s):
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Materiais
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
diâmetro do disco
10 mm
capacidade do funil
2 mL
diâmetro da haste
6 mm
tamanho de poro
4-8 μm porosity
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Coors™ Buchner funnel capacity 70 mL
Z247316
Coors Buchner funnel