Y0001409
Testosterone propionate for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Testosterone propionate, 17β-Hydroxy-4-androsten-3-one 17-propionate, 17β-Propionyloxy-4-androsten-3-one, 4-Androsten-17β-ol-3-one 17-propionate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
testosterone
fabricante/nome comercial
EDQM
controle de medicamentos
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])OC(=O)CC
InChI
1S/C22H32O3/c1-4-20(24)25-19-8-7-17-16-6-5-14-13-15(23)9-11-21(14,2)18(16)10-12-22(17,19)3/h13,16-19H,4-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,19-,21-,22-/m0/s1
chave InChI
PDMMFKSKQVNJMI-BLQWBTBKSA-N
Informações sobre genes
human ... AR(367)
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Repr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)