Y0001403
Vigabatrin impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-[(2RS)-2-Aminobut-3-enyl]propanedioic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
vigabatrin
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
NC(CC(C(=O)O)C(=O)O)C=C
InChI
1S/C7H11NO4/c1-2-4(8)3-5(6(9)10)7(11)12/h2,4-5H,1,3,8H2,(H,9,10)(H,11,12)
chave InChI
AIFHTSLGFACKRW-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)