Y0001285
Sertraline impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(R)-(−)-Mandelic acid, (R)-α-Hydroxyphenylacetic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
sertraline
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
131-133 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)/t7-/m1/s1
chave InChI
IWYDHOAUDWTVEP-SSDOTTSWSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)