Y0001277
Hydroxyethyl starch (medium MW)
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Hydroxyethyl starch
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
starch
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O.OCCOC[C@H]2O[C@H](OCCO)[C@H](OCCO)[C@@H](OCCO)[C@@H]2OCCO
InChI
1S/C16H32O11.C6H12O6/c17-1-6-22-11-12-13(23-7-2-18)14(24-8-3-19)15(25-9-4-20)16(27-12)26-10-5-21;7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h12-21H,1-11H2;2-11H,1H2/t12-,13-,14+,15-,16+;2-,3-,4+,5-,6+/m11/s1
chave InChI
DNZMDASEFMLYBU-RNBXVSKKSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)