Y0001262
Flucytosine for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
5-Fluorocytosine, 4-amino-5-fluoro-2(1H)-pyrimidinone, Flucytosine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
flucytosine
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
298-300 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1=NC(=O)NC=C1F
InChI
1S/C4H4FN3O/c5-2-1-7-4(9)8-3(2)6/h1H,(H3,6,7,8,9)
chave InChI
XRECTZIEBJDKEO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)