PHR1659
Flucytosine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
5-Fluorocytosine, 4-amino-5-fluoro-2(1H)-pyrimidinone, Flucytosine
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. F0175000
traceable to USP 1272000
família API
flucytosine
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 1 g
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
298-300 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1=NC(=O)NC=C1F
InChI
1S/C4H4FN3O/c5-2-1-7-4(9)8-3(2)6/h1H,(H3,6,7,8,9)
chave InChI
XRECTZIEBJDKEO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Flucytosine is an antimycotic drug that can be effectively utilized against severe Candida and Cryptococcus infections.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)