Y0001113
Trioleato de glicerila
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1,2,3-tri(cis-9-octadecenoil)glicerol, TG (18:1(9Z)/18:1(9Z)/18:1(9Z)), Trioleato de glicerol, Trioleína
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
triolein
fabricante/nome comercial
EDQM
p.e.
235-240 °C/18 mmHg (lit.)
densidade
0.91 g/mL (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-
chave InChI
PHYFQTYBJUILEZ-IUPFWZBJSA-N
Classe de risco de água (WGK)
awg
Ponto de fulgor (°F)
626.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
330.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)