Y0001107
Medronic acid impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Triisopropyl phosphite
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
pressão de vapor
<2 mmHg ( 20 °C)
família API
medronic acid
fabricante/nome comercial
EDQM
índice de refração
n20/D 1.411 (lit.)
p.e.
63-64 °C/11 mmHg (lit.)
densidade
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)OP(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C9H21O3P/c1-7(2)10-13(11-8(3)4)12-9(5)6/h7-9H,1-6H3
chave InChI
SJHCUXCOGGKFAI-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
154.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
68 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)