Y0001061
Cyanidin chloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3,3′,4,5,7-Pentahydroxyflavylium chloride, Cyanidol chloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
anthocyanins, cyanidin chloride
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].Oc1cc(O)c2cc(O)c([o+]c2c1)-c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H10O6.ClH/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7;/h1-6H,(H4-,16,17,18,19,20);1H
chave InChI
COAWNPJQKJEHPG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)