PHL89627
Delphinidin 3-glucoside chloride
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
Delphinidin 3-O-β-D-glucoside chloride, Delphinidin 3-O-β-D-glucopyranoside chloride, Delphinidin 3-monoglucoside, Delphinin chloride, Myrtillin chloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=CC(O)=C(C=C(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(C3=CC(O)=C(O)C(O)=C3)=[O+]4)C4=C1.[Cl-]
InChI
1S/C21H20O12.ClH/c22-6-15-17(28)18(29)19(30)21(33-15)32-14-5-9-10(24)3-8(23)4-13(9)31-20(14)7-1-11(25)16(27)12(26)2-7;/h1-5,15,17-19,21-22,28-30H,6H2,(H4-,23,24,25,26,27);1H/t15-,17-,18+,19-,21-;/m1./s1
chave InChI
ZJWIIMLSNZOCBP-BTTVDUMLSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?