1151935
USP
Cyanidin 3-O-glucoside chloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Kuromanin chloride, Asterin, Chrysanthemin, Cyanidin 3-O-glucoside chloride, Glucocyanidin chloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
anthocyanins, cyanidin chloride
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2=CC3=C([O+]=C2C4=CC(O)=C(O)C=C4)C=C(O)C=C3O)O[C@H](CO)[C@H]1O.[Cl-]
InChI
1S/C21H20O11.ClH/c22-7-16-17(27)18(28)19(29)21(32-16)31-15-6-10-12(25)4-9(23)5-14(10)30-20(15)8-1-2-11(24)13(26)3-8;/h1-6,16-19,21-22,27-29H,7H2,(H3-,23,24,25,26);1H/t16-,17-,18+,19-,21-;/m1./s1
chave InChI
YTMNONATNXDQJF-UBNZBFALSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- European Elder Berry Dry Extract
- Powdered Bilberry Extract
- Cranberry Fruit Juice Dry Extract Capsules
- Cranberry Fruit Juice Dry Extract
- Cranberry Fruit Dry Juice
- Cranberry Fruit Powder
- Cranberry Fruit Juice
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)