Y0001004
Dydrogesterone
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
9β,10α-Pregna-4,6-diene-3,20-dione
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
dydrogesterone
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CC[C@]2([C@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)C(=O)C)(CC3)C)C=CC2=C1)C
InChI
1S/C21H28O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h4-5,12,16-19H,6-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19+,20+,21+/m0/s1
chave InChI
JGMOKGBVKVMRFX-HQZYFCCVSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)