Y0000577
Pancuronium bromide for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Pancuronium bromide, 1,1′-[(2β,3α,5α,16β,17β)-3,17-bis(Acetyloxy)androstane-2,16-diyl]bis(1-methylpiperidinium) dibromide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
pancuronium
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].[Br-].[H][C@@]12CC[C@]3([H])[C@]([H])(CC[C@]4(C)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](C[C@@]34[H])[N+]5(C)CCCCC5)[C@@]1(C)C[C@@H]([C@H](C2)OC(C)=O)[N+]6(C)CCCCC6
InChI
1S/C35H60N2O4.2BrH/c1-24(38)40-32-21-26-13-14-27-28(35(26,4)23-31(32)37(6)19-11-8-12-20-37)15-16-34(3)29(27)22-30(33(34)41-25(2)39)36(5)17-9-7-10-18-36;;/h26-33H,7-23H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2/t26-,27+,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-;;/m0../s1
chave InChI
NPIJXCQZLFKBMV-YTGGZNJNSA-L
Informações sobre genes
human ... CHRNA1(1134) , CHRNB1(1140) , CHRND(1144) , CHRNE(1145) , CHRNG(1146)
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)