Y0000544
Dihydrotachysterol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
9,10-Secoergosta-5,7,22-trien-3β-ol, DHT2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
grau
pharmaceutical primary standard
Agency
EP
família API
dihydrotachysterol
forma
solid
fabricante/nome comercial
EDQM
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]([C@@]1([H])CC[C@@]2([H])/C(CCC[C@@]21C)=C/C=C3[C@@H](C)CC[C@H](O)C/3)/C=C/[C@H](C)C(C)C
InChI
1S/C28H46O/c1-19(2)20(3)12-13-22(5)25-16-17-26-23(10-8-18-28(25,26)6)14-15-24-21(4)9-7-11-27(24)29/h12-15,19-22,25-27,29H,7-11,16-18H2,1-6H3/b13-12+,23-14+,24-15+/t20-,21-,22+,25?,26?,27-,28+/m0/s1
chave InChI
DTSXXSAWQHPLEF-GFVAUXBKSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)