Y0000391
Betahistine dihydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Methyl[2-(2-pyridyl)ethyl]amine dihydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
betahistine
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CNCCc1ccccn1
InChI
1S/C8H12N2.2ClH/c1-9-7-5-8-4-2-3-6-10-8;;/h2-4,6,9H,5,7H2,1H3;2*1H
chave InChI
XVDFMHARQUBJRE-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... HRH1(3269) , HRH3(11255)
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)