B0990000
Betahistine mesilate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Betahistine mesylate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
betahistine
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(O)C.[S](=O)(=O)(O)C.N(CCc1ncccc1)C
InChI
1S/C8H12N2.2CH4O3S/c1-9-7-5-8-4-2-3-6-10-8;2*1-5(2,3)4/h2-4,6,9H,5,7H2,1H3;2*1H3,(H,2,3,4)
chave InChI
ZBJJDYGJCNTNTH-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)