Y0000367
Isradipine impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Methyl 1-methylethyl 4-(2,1,3-benzoxadiazol-4-yl) -2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate, Isopropyl methyl 4-(4-benzofurazanyl)-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
isradipine
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C19H19N3O5/c1-9(2)26-19(24)15-11(4)20-10(3)14(18(23)25-5)16(15)12-7-6-8-13-17(12)22-27-21-13/h6-9H,1-5H3
chave InChI
XXUCEEUFISNYCI-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)