BP624
Isradipine impurity D
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Methyl 1-methylethyl 4-(2,1,3-benzoxadiazol-4-yl) -2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate, Isopropyl methyl 4-(4-benzofurazanyl)-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate
About This Item
grau
pharmaceutical primary standard
família API
isradipine
Formulário
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
n1c(c(c(c(c1C)C(=O)OC)c2c3n[o]nc3ccc2)C(=O)OC(C)C)C
InChI
1S/C19H19N3O5/c1-9(2)26-19(24)15-11(4)20-10(3)14(18(23)25-5)16(15)12-7-6-8-13-17(12)22-27-21-13/h6-9H,1-5H3
chave InChI
XXUCEEUFISNYCI-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)