Documentos Principais
Y0000274
Oxaliplatin impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(SP-4-2)-[(1S,2S)-Cyclohexane-1,2-diamine-κNN′][ethanedioato((2-)-κO1O2]platinum
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H14N2O4Pt
Peso molecular:
397.29
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
oxaliplatin
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Oxaliplatin impurity D EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Embalagem
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)