1481226
USP
Composto B relacionado à oxaliplatina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
[SP-4-2-(1R-trans)]-(1,2-cicloexanodiamina-N,N′)dinitratoplatina(II)
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
oxaliplatin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/C6H12N2.2NO3.Pt/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;2*2-1(3)4;/h5-8H,1-4H2;;;/q-2;2*-1;+4
chave InChI
IXGZKDPDRONRDI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Para maiores informações e assistência, vá para o site da farmacopeia publicadora.
Aplicação
Além disso, para uso com monografias na USP, como:
- oxaliplatina
- oxaliplatina para injeção
- oxaliplatina injetável
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3