Y0000110
Ácido adípico
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Ácido hexanodioico
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
Agency
EP Reference Standard
densidade de vapor
5 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 159.5 °C)
família API
adipic acid
temperatura de autoignição
788 °F
fabricante/nome comercial
EDQM
pb
265 °C/100 mmHg (lit.)
pf
151-154 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
chave InChI
WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
384.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
196 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)