Documentos Principais
1012190
USP
Ácido adípico
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Ácido hexanodioico
About This Item
Fórmula linear:
HOOC(CH2)4COOH
Número CAS:
Peso molecular:
146.14
Beilstein:
1209788
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
densidade de vapor
5 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 159.5 °C)
família API
adipic acid
temperatura de autoignição
788 °F
fabricante/nome comercial
USP
p.e.
265 °C/100 mmHg (lit.)
pf
151-154 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
chave InChI
WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Adipic acid USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
384.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
196 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)