Y0000093
Trimetazidine for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1-(2,3,4-Trimethoxybenzyl)piperazine dihydrochloride, Trimetazidine dihydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
trimetazidine
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
231-235 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].COc1ccc(CN2CCNCC2)c(OC)c1OC
InChI
1S/C14H22N2O3.2ClH/c1-17-12-5-4-11(13(18-2)14(12)19-3)10-16-8-6-15-7-9-16;;/h4-5,15H,6-10H2,1-3H3;2*1H
chave InChI
VYFLPFGUVGMBEP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)