X4251
XTT sodium salt
analytical standard, ≥90%
Sinônimo(s):
2,3-Bis(2-methoxy-4-nitro-5-sulfophenyl)-2H-tetrazolium-5-carboxanilide inner salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥90%
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].COc1cc(c(cc1-n2nc(n[n+]2-c3cc(c(cc3OC)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O)C(=O)Nc4ccccc4)S([O-])(=O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C22H17N7O13S2.Na/c1-41-17-8-15(28(31)32)19(43(35,36)37)10-13(17)26-24-21(22(30)23-12-6-4-3-5-7-12)25-27(26)14-11-20(44(38,39)40)16(29(33)34)9-18(14)42-2;/h3-11H,1-2H3,(H2-,23,30,35,36,37,38,39,40);/q;+1/p-1
chave InChI
JACYMBNQPPWQML-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Princípio
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Self-react. C
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?