Documentos Principais
W800002
Sigma-Aldrich
Hexadecanolide
≥98%, stabilized
Sinônimo(s):
Juniper lactone, Oxacycloheptadecan-2-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H30O2
Número CAS:
Peso molecular:
254.41
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
10.047
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
Fragrance grade
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
Ensaio
≥98%
contém
BHT as stabilizer
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
balsamic; sweet; animalic
cadeia de caracteres SMILES
O=C1OCCCCCCCCCCCCCCC1
InChI
1S/C16H30O2/c17-16-14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-15-18-16/h1-15H2
chave InChI
LOKPJYNMYCVCRM-UHFFFAOYSA-N
Exoneração de responsabilidade
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)