Key Documents
W430415
Sigma-Aldrich
trans-2-Decenol
natural (US), ≥97%, FG
Sinônimo(s):
trans-2-Decen-1-ol, (E)-dec-2-en-1-ol
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)6CH=CHCH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
156.27
Número FEMA:
4304
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
02.137
NACRES:
NA.21
grau
FG
Kosher
natural (US)
Nível de qualidade
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.451 (lit.)
pb
231-232 °C (lit.)
densidade
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
fatty; green; citrus; herbaceous; waxy
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC\C=C\CO
InChI
1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h8-9,11H,2-7,10H2,1H3/b9-8+
chave InChI
QOPYYRPCXHTOQZ-CMDGGOBGSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)