T2100000
Trimethadione
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3,5,5,-Trimethyloxazolidine-2,4-dione, Trimethadione
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
trimethadione
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN1C(=O)OC(C)(C)C1=O
InChI
1S/C6H9NO3/c1-6(2)4(8)7(3)5(9)10-6/h1-3H3
chave InChI
IRYJRGCIQBGHIV-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CACNA1G(8913) , CACNA1H(8912) , CACNA1I(8911)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)