T1977995
Tricaproin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Glycerol trihexanoate, 1,2,3-Tricaproylglycerol, Glycerol tricapronate, Tricaproin, Trihexanoin
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
tricaproin
fabricante/nome comercial
EDQM
densidade
0.98 g/mL (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCC)OC(=O)CCCCC
InChI
1S/C21H38O6/c1-4-7-10-13-19(22)25-16-18(27-21(24)15-12-9-6-3)17-26-20(23)14-11-8-5-2/h18H,4-17H2,1-3H3
chave InChI
MAYCICSNZYXLHB-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)