SML3331
Triheptanoin
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
Dermofeel TC 7, Glycerol trienanthate, Glyceryl triheptanoate, Heptanoic acid, 1,1′,1′′-(1,2,3-propanetriyl) ester, Heptanoic acid, 1,2,3-propanetriyl ester (9CI), Heptanoin, tri- (6CI,7CI,8CI), Lanol 37T, Trienanthoin, Triheptanoic glyceride, Trioenanthoin, UX007
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
oil
cor
colorless to brown
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O(C(COC(=O)CCCCCC)COC(=O)CCCCCC)C(=O)CCCCCC
InChI
1S/C24H44O6/c1-4-7-10-13-16-22(25)28-19-21(30-24(27)18-15-12-9-6-3)20-29-23(26)17-14-11-8-5-2/h21H,4-20H2,1-3H3
chave InChI
PJHKBYALYHRYSK-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
404.6 °F - open cup
Ponto de fulgor (°C)
207 °C - open cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)