Key Documents
ST432
Sigma-Aldrich
Sila13COgen
≥95.0% (GC)
Sinônimo(s):
Methyldiphenylsilanecarboxylic-13C acid, 1-Methyl-1,1-diphenylsilanecarboxylic-13C acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC13H14O2Si
Número CAS:
Peso molecular:
243.34
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (GC)
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
Aplicação
Sila13COgen is a silanecarboxylic acid whose decomposition is used as a source of CO.
Learn more about CO releasing molecules from Prof. Skrydstrup
SilaCOgen can be used with COware Platform
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)