Documentos Principais
ST407
Sigma-Aldrich
SilaCOgen
≥95.0% (GC)
Sinônimo(s):
Methyldiphenylsilanecarboxylic acid, 1-Methyl-1,1-diphenylsilanecarboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H14O2Si
Número CAS:
Peso molecular:
242.35
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (GC)
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
cadeia de caracteres SMILES
[Si](C)(c2ccccc2)(c1ccccc1)C(=O)O
chave InChI
JGZJTJGZAGJOOE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
SilaCOgen is a silanecarboxylic acid whose decomposition is used as a source of CO.
Learn more about CO releasing molecules from Prof. Skrydstrup
SilaCOgen can be used with COware Platform
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)