Documentos Principais
SMB01368
Sigma-Aldrich
Octahydrocurcumin
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
Hexahydrobisdemethoxycurcumin, Hexahydrocurcuminol, OHC
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H28O6
Número CAS:
Peso molecular:
376.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H](C[C@@H](O)CCc2cc(c(cc2)O)OC)CCc1cc(c(cc1)O)OC
InChI
1S/C21H28O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)13-17(23)8-4-15-6-10-19(25)21(12-15)27-2/h5-6,9-12,16-17,22-25H,3-4,7-8,13H2,1-2H3/t16-,17-/m0/s1
chave InChI
OELMAFBLFOKZJD-IRXDYDNUSA-N
Descrição geral
Octahydrocurcumin (OHC) is an active metabolite of curcumin. OHC has shown anti-inflammatory activity and antioxidant effects on LPS-stimulated inflammation through inhibition of the NF-κB signaling pathway.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)