SMB01365
3-Fucosyllactose
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-O-α-L-Fucopyranosyllactose, 3-O-α-L-Fucosyllactose
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2[C@H](OC([C@@H]([C@H]2O[C@@H]3O[C@H]([C@H]([C@H]([C@@H]3O)O)O)C)O)O)CO
InChI
1S/C18H32O15/c1-4-7(21)9(23)11(25)17(29-4)33-15-13(27)16(28)30-6(3-20)14(15)32-18-12(26)10(24)8(22)5(2-19)31-18/h4-28H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7+,8-,9+,10-,11-,12+,13+,14+,15+,16?,17-,18-/m0/s1
chave InChI
WJPIUUDKRHCAEL-YVEAQFMBSA-N
Descrição geral
Aplicação
Metabolomics research
Microbiome research
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)