Documentos Principais
SMB01350
Sigma-Aldrich
N1-Acetyl-5-methoxykynuramine
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-[3-(2-Amino-5-methoxyphenyl)-3-oxopropyl]acetamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H16N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
236.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
pf
88—91 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1=C(C(CCNC(C)=O)=O)C=C(OC)C=C1
InChI
1S/C12H16N2O3/c1-8(15)14-6-5-12(16)10-7-9(17-2)3-4-11(10)13/h3-4,7H,5-6,13H2,1-2H3,(H,14,15)
chave InChI
RJQIZOKNUKRKTP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Melatonin and its metabolites are being studied for their antioxidant properties and their protective effects against oxidative stress in both mammals and in plants. N1-Acetyl-5-methoxykynuramine (AMK) and its direct precursor N1-acetyl-N2-formyl-5-methoxykynuramine (AFMK) are two metabolites that contribute to the antioxidant properties of melatonin.
Aplicação
Metabolomics research
Outras notas
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)