58530AST
CHIRALPAK® CBH (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
product name
CHIRALPAK® CBH HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
Materiais
stainless steel column
linha de produto
CHIRALPAK®
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
CHIRALPAK®
Parâmetros
137 bar pressure (2000 psi)
20-30 °C temperature
40 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
10 cm × 2.1 mm
matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
cellobiohydrolase phase
tamanho de partícula
5 μm
pH operacional
2-8
técnica de separação
chiral
Descrição geral
Features:
- Direct reversed phase resolution of chiral molecules
- Stable with a variety of organic modifiers
- Available in analytical and semi-preparative sizes
(1) Hermansson, J. Direct liquid chromatographic resolution of racemic drugs using a1-acid glycoprotein as the chiral stationary phase. J. Chromatogr. A, 1983, 269, 71-80.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)