SMB00944
Dihydrodaidzein
≥95%
Sinônimo(s):
4′,7-Dihydroxy-isoflavanone; 7,4′-Dihydroxyisoflavanone; 2,3-Dihydro-7-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one synthetic
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
solid
técnica(s)
HPLC: suitable
cor
faint beige
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O1CC(C(=O)c3c1cc(cc3)O)c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C15H12O4/c16-10-3-1-9(2-4-10)13-8-19-14-7-11(17)5-6-12(14)15(13)18/h1-7,13,16-17H,8H2
chave InChI
JHYXBPPMXZIHKG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)