Documentos Principais
SMB00946
Sigma-Aldrich
Dihydrogenistein
≥95%
Sinônimo(s):
4′,5,7-Trihydroxyisoflavan-4-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H12O5
Número CAS:
Peso molecular:
272.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.25
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
solid
técnica(s)
HPLC: suitable
cor
white to yellow
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O1CC(C(=O)c3c1cc(cc3O)O)c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C15H12O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)11-7-20-13-6-10(17)5-12(18)14(13)15(11)19/h1-6,11,16-18H,7H2
chave InChI
UQGVUYNHDKMLSE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Dihydrogenistein is a metabolite of the soy isoflavone genistin.
Metabolomics research
Outras notas
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)