RTC000094
Propyl Acetate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Propyl acetate
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1576402
densidade de vapor
3.5 (vs air)
pressão de vapor
25 mmHg ( 20 °C)
família API
propyl acetate
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
temperatura de autoignição
842 °F
Lim. expl.
1.7 %, 37 °F
8 %
embalagem
pkg of 20 mL
índice de refração
n20/D 1.384 (lit.)
p.e.
102 °C (lit.)
pf
−95 °C (lit.)
densidade
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCOC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4-7-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
14 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)