RTC000083
Metil-terc-butil éter
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
MTBE, Éter metil-terc-butílico
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1083303
densidade de vapor
3.1 (vs air)
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
temperatura de autoignição
705 °F
Lim. expl.
15.1 %
embalagem
pkg of 20 mL
índice de refração
n20/D 1.369 (lit.)
p.e.
55-56 °C (lit.)
densidade
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
chave InChI
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-27.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
-33 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)