Key Documents
604356
Sigma-Aldrich
tert-Butyl-1,2-13C2 methyl ether
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
13CH313C(CH3)2OCH3
Peso molecular:
90.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
pb
55-56 °C (lit.)
densidade
0.757 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
CO[13C](C)(C)[13CH3]
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3/i1+1,5+1
chave InChI
BZLVMXJERCGZMT-AEGZSVGQSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)