Documentos Principais
RDD031
Sigma-Aldrich
MES hemisodium salt
free-flowing, Redi-Dri, ≥98%
Sinônimo(s):
MES, sodium salt, 2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid hemisodium salt, 4-Morpholineethanesulfonic acid hemisodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H13NO4S·0.5Na
Número CAS:
Peso molecular:
206.73
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.21
linha de produto
Redi-Dri
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
qualidade
free-flowing
faixa de pH útil
5.5-6.7
pKa 
6.1
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1.[O-]S(=O)(=O)CCN2CCOCC2
InChI
1S/2C6H13NO4S.Na/c2*8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h2*1-6H2,(H,8,9,10);/q;;+1/p-1
chave InChI
KHQSUKMBWPKXOP-UHFFFAOYSA-M
Características e benefícios
  • Redi-Dri packaging controls moisture for hygroscopic chemicals that commonly clump
  • Anhydrous powder remains free-flowing and easy to use
  • Safer to handle and weigh out for routine use in lab
  • Eliminates clumps, maintaining product moisture, quality, and attributes
Outras notas
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Informações legais
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
produto comparável
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)