R1500000
Roxithromycin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Erythromycin 9-(-O-[2-methoxyethoxy]methyloxime)
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
roxithromycin
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCC1OC(=O)C(C)C(OC2CC(C)(OC)C(O)C(C)O2)C(C)C(OC3OC(C)CC(C3O)N(C)C)C(C)(O)CC(C)C(=N/OCOCCOC)\C(C)C(O)C1(C)O
InChI
1S/C41H76N2O15/c1-15-29-41(10,49)34(45)24(4)31(42-53-21-52-17-16-50-13)22(2)19-39(8,48)36(58-38-32(44)28(43(11)12)18-23(3)54-38)25(5)33(26(6)37(47)56-29)57-30-20-40(9,51-14)35(46)27(7)55-30/h22-30,32-36,38,44-46,48-49H,15-21H2,1-14H3/b42-31+
chave InChI
RXZBMPWDPOLZGW-FEMONOMJSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)