PHR8848
Cocaine hydrochloride
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
Ecgonine methyl ester benzoate hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1143008
família API
cocaine
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.COC(=O)[C@H]1[C@H](C[C@@H]2CC[C@H]1N2C)OC(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C17H21NO4.ClH/c1-18-12-8-9-13(18)15(17(20)21-2)14(10-12)22-16(19)11-6-4-3-5-7-11;/h3-7,12-15H,8-10H2,1-2H3;1H/t12-,13+,14-,15+;/m0./s1
chave InChI
PIQVDUKEQYOJNR-VZXSFKIWSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Repr. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)