PHR8633
Etil (2S)2-[(3S,5aS,8aS, 9aS)-3-metil-1,4-dioxodecaidro-1H-ciclopenta[e]pirrolo[1,2-a]pirazin-2-il]-4-fenilbutanoato
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
Ramipril dicetopiperazina
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
família API
ramipril
embalagem
pkg of 50MG
aplicação(ões)
pharmaceutical
InChI
1S/C23H30N2O4/c1-3-29-23(28)19(13-12-16-8-5-4-6-9-16)24-15(2)21(26)25-18-11-7-10-17(18)14-20(25)22(24)27/h4-6,8-9,15,17-20H,3,7,10-14H2,1-2H3/t15-,17-,18-,19-,20-/m0/s1
chave InChI
KOVMAAYRBJCASY-JBDAPHQKSA-N
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)