R0145020
Etil (2S)2-[(3S,5aS,8aS, 9aS)-3-metil-1,4-dioxodecaidro-1H-ciclopenta[e]pirrolo[1,2-a]pirazin-2-il]-4-fenilbutanoato
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Ramipril dicetopiperazina
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
ramipril
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N21[C@@H]3[C@H](C[C@H]2C(=O)N([C@H](C1=O)C)[C@@H](CCc4ccccc4)C(=O)OCC)CCC3
InChI
1S/C23H30N2O4/c1-3-29-23(28)19(13-12-16-8-5-4-6-9-16)24-15(2)21(26)25-18-11-7-10-17(18)14-20(25)22(24)27/h4-6,8-9,15,17-20H,3,7,10-14H2,1-2H3/t15-,17-,18-,19-,20-/m0/s1
chave InChI
KOVMAAYRBJCASY-JBDAPHQKSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)