1598314
USP
Ramipril Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(2S,3aS,6aS)-1-{(2S)-2-{[(1S)-1-(Methoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino}-1-oxopropyl}octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic acid, Ramipril methyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
ramipril
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C22H30N2O5/c1-14(20(25)24-18-10-6-9-16(18)13-19(24)21(26)27)23-17(22(28)29-2)12-11-15-7-4-3-5-8-15/h3-5,7-8,14,16-19,23H,6,9-13H2,1-2H3,(H,26,27)/t14-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
chave InChI
DBAQBRAQKYAQEO-GBBGEASQSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Ramipril
- Ramipril Capsules
- Ramipril Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3